2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 855 SEK
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₄H₄F₃N₃S
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042321
CAS nummer: 25366-22-7