N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 4650 SEK
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₆F₃N₃O₂
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068118
CAS nummer: 175277-21-1