2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 855 SEK
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
Smältpunkt: 89…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 175204-03-2