2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5056-1G PC5056-5G
APOSPC5056-1GEA 295 SEK
APOSPC5056-1G APOSPC5056-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,9460 g/mol
Smältpunkt: 194…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974115
CAS nummer: 406482-19-7