Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 2550 SEK
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,04 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025999
CAS nummer: 1150114-81-0