5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 9325 SEK
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199299
CAS nummer: 1374659-41-2