2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 1175 SEK
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Smältpunkt: 170…175 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09054851
CAS nummer: 306960-77-0