2-Fluoro-3-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-3-nitrobenzenamine
PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 1350 SEK
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11046757
CAS nummer: 21397-11-5