4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 1550 SEK
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅FO₃
MW: 168,1200 g/mol
Smältpunkt: 152…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411555
CAS nummer: 845885-90-7