4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 1025 SEK
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Smältpunkt: 34…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878157
CAS nummer: 1000572-73-5