3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC501430-10G PC501430-1G PC501430-5G
APOSPC501430-10GEA 3600 SEK
APOSPC501430-10G APOSPC501430-1G APOSPC501430-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Smältpunkt: 47…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11111000
CAS nummer: 108159-96-2