Lithium tetrafluoroborate, vattenfri 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 1100 SEK
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, vattenfri 98%
Lithium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Li
Smältpunkt: 309…311 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011087
CAS nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II