4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC500523-10G PC500523-1G PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA 4850 SEK
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660260
CAS nummer: 886501-44-6