3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
PC500391-100MG
PC500391-1G
PC500391-250MG
APOSPC500391-100MGEA
2100
SEK
APOSPC500391-100MG
APOSPC500391-1G
APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃F₄I Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09800718 CAS nummer: 1027513-14-9 |