Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC500279-1G
PC500279-25G
PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA
395
SEK
APOSPC500279-1G
APOSPC500279-25G
APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₇FN₂O₄ Smältpunkt: 93…95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09839221 CAS nummer: 346691-23-4 |