4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500260-5G PC500260-1G PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA 570 SEK
APOSPC500260-5G APOSPC500260-1G APOSPC500260-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,0400 g/mol
Smältpunkt: 77…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973753
CAS nummer: 52723-82-7