(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 1725 SEK
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smältpunkt: 105…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832279
CAS nummer: 1000546-18-8