4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 5675 SEK
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Smältpunkt: 51…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09037798
CAS nummer: 690264-39-2