4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 1825 SEK
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₄O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660257
CAS nummer: 886501-26-4