4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 2925 SEK
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Smältpunkt: 45…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660164
CAS nummer: 886499-93-0