2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 820 SEK
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
Kokpunkt: 138 °C/15mmHg
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02683869
CAS nummer: 61272-77-3