(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 670 SEK
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115992
CAS nummer: 22902-84-7