1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dinitro-5-fluorobenzene
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 685 SEK
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Formel: C₆H₂BrFN₂O₄
Smältpunkt: 93 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024181
CAS nummer: 400-91-9