3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 295 SEK
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Smältpunkt: 140…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261248
CAS nummer: 28314-81-0