Lanthanum(III) fluoride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Lanthanum trifluoride
PC4960-100G
PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA
1725
SEK
APOSPC4960-100G
APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, vattenfri 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Formel:
F₃La MW: 195.9 g/mol Kokpunkt: 2230 °C Smältpunkt: 1493 °C Densitet: 5.936 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011073 CAS nummer: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 |