1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 1300 SEK
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Kokpunkt: 65…70 °C
Smältpunkt: 27…29 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09955454
CAS nummer: 7087-65-2