4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 445 SEK
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃INO
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052845
CAS nummer: 97760-98-0