1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4941-1G
PC4941-500MG
PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA
4775
SEK
APOSPC4941-1G
APOSPC4941-500MG
APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
Smältpunkt:
158…160 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00664543 CAS nummer: 339099-14-8 |