1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 5125 SEK
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Smältpunkt: 132…134 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00664496
CAS nummer: 338770-32-4