(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49342-1G
PC49342-5G
PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA
2400
SEK
APOSPC49342-1G
APOSPC49342-5G
APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Smältpunkt: 73…75 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09025416 CAS nummer: 916421-04-0 |