2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 1350 SEK
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂IO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835190
CAS nummer: 885590-99-8