(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
PC49254-100G PC49254-25G PC49254-5G
APOSPC49254-100GEA 5950 SEK
APOSPC49254-100G APOSPC49254-25G APOSPC49254-5G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formel: C₂₆H₂₁FO₇
MW: 464,44 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00083339
CAS nummer: 97614-43-2