4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 245 SEK
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0035 g/mol
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09030643
CAS nummer: 112279-72-8