3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 1300 SEK
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17480442
CAS nummer: 55805-20-4