5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 685 SEK
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Smältpunkt: 35…40 °C
Flampunkt: 89,4 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11977429
CAS nummer: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III