2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 2575 SEK
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Densitet: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14525493
CAS nummer: 1204295-87-3