1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49102-1G
PC49102-5G
APOSPC49102-1GEA
0
SEK
APOSPC49102-1G
APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Formel:
C₉H₁₇BF₄N₂ Smältpunkt: 62…79 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08276804 CAS nummer: 286014-34-4 |