2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4910-1G PC4910-5G PC4910-10G
APOSPC4910-1GEA 1550 SEK
APOSPC4910-1G APOSPC4910-5G APOSPC4910-10G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₇ClFN₃
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202113
CAS nummer: 154419-42-8