2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 530 SEK
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Smältpunkt: 74…75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09038469
CAS nummer: 103438-84-2