2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 4875 SEK
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,18 g/mol
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115964
CAS nummer: 886500-08-9