4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 1525 SEK
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Kokpunkt: 60 °C/0,2mmHg
Smältpunkt: 22…24 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08448258
CAS nummer: 1701-25-3