2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 12925 SEK
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Kokpunkt: 156…164 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16140199
CAS nummer: 71701-99-0