2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 12425 SEK
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Densitet: 1,388 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 80,56 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16140197
CAS nummer: 865663-96-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III