6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 515 SEK
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
MW: 226.0500 g/mol
Smältpunkt: 103…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11053791
CAS nummer: 220513-46-2