3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 3175 SEK
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Formel: C₃H₆F₃NO₂S
Smältpunkt: 88…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08704575
CAS nummer: 1033906-44-3