Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 9400 SEK
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
MW: 342,28 g/mol
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664767
CAS nummer: 338761-34-5