6-Fluoro-1H-indazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 1075 SEK
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluoro-1H-indazole 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1264 g/mol
Smältpunkt: 126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371562
CAS nummer: 348-25-4