3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49001-1G
PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA
685
SEK
APOSPC49001-1G
APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Smältpunkt: 163…165 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426695 CAS nummer: 2250-55-7 |