Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4897-1G PC4897-5G
APOSPC4897-1GEA 480 SEK
APOSPC4897-1G APOSPC4897-5G
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₂FNO₃
MW: 225,22 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793744
CAS nummer: 304657-05-4