Indium(III) fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 10825 SEK
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, vattenfri 99%
Indium(III) fluoride
Formel: F₃In
MW: 171.82 g/mol
Smältpunkt: 1170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016149
CAS nummer: 7783-52-0
Merck Index: 12,04990